α,α-Difluoro-1-naphthaleneacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510306-1G
APOSPC510306-1GEA
855
EUR
APOSPC510306-1G
α,α-Difluoro-1-naphthaleneacetic acid
α,α-Difluoro-1-naphthaleneacetic acid
Formel:
C₁₂H₈F₂O₂ Molecular Weight: 222,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16756770 CAS-Nummer: 73790-14-4 |