Ethyl 2,2-Difluoro-2-(1-naphthyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510307-1G
APOSPC510307-1GEA
804
EUR
APOSPC510307-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(1-naphthyl)acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(1-naphthyl)acetate
Formel:
C₁₄H₁₂F₂O₂ Molecular Weight: 250,241 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17064708 CAS-Nummer: 73790-00-8 |