Ethyl 2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510309-1G
APOSPC510309-1GEA
804
EUR
APOSPC510309-1G
Ethyl 2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetate
Formel:
C₁₂H₁₂F₂O₃ Molecular Weight: 242,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25957738 CAS-Nummer: 1308915-15-2 |