Ethyl 2-(4-Biphenylyl)-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510311-1G
APOSPC510311-1GEA 804 EUR
APOSPC510311-1G
Ethyl 2-(4-Biphenylyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Biphenylyl)-2,2-difluoroacetate
Formel: C₁₆H₁₄F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26728234
CAS-Nummer: 73789-98-7