Ethyl 2,2-Difluoro-2-mesitylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510313-1G
APOSPC510313-1GEA
804
EUR
APOSPC510313-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-mesitylacetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-mesitylacetate
Formel:
C₁₃H₁₆F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29065900 CAS-Nummer: 1436389-43-3 |