2,2-Difluoro-2-(2-nitrophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510314-1G
APOSPC510314-1GEA
855
EUR
APOSPC510314-1G
2,2-Difluoro-2-(2-nitrophenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-nitrophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₅F₂NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29065899 CAS-Nummer: 1308915-13-0 |