Ethyl 2,2-Difluoro-2-(2-nitrophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC510315-1G
APOSPC510315-1GEA
804
EUR
APOSPC510315-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(2-nitrophenyl)acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(2-nitrophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₉F₂NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29065898 CAS-Nummer: 1308915-12-9 |