Ethyl 2-[4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510319-1G
APOSPC510319-1GEA 804 EUR
APOSPC510319-1G
Ethyl 2-[4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-[4-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl]-2,2-difluoroacetate
Formel: C₁₄H₁₆F₂O₄
Molecular Weight: 286,271 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29065896
CAS-Nummer: 2006277-16-1