2,2-Difluoro-2-(4-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510322-1G
APOSPC510322-1GEA
804
EUR
APOSPC510322-1G
2,2-Difluoro-2-(4-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(4-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527112 CAS-Nummer: 1249162-93-3 |