Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-fluoro-3-methylphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510323-1G
APOSPC510323-1GEA
804
EUR
APOSPC510323-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-fluoro-3-methylphenyl)acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(4-fluoro-3-methylphenyl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036832 CAS-Nummer: 1227160-98-6 |