6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51033-1G
APOSPC51033-1GEA 359 EUR
APOSPC51033-1G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₈H₇FN₄O
Schmelzpunkt: 263…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840960
CAS-Nummer: 1135282-88-0