2-(2-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510330-1G
APOSPC510330-1GEA
1010
EUR
APOSPC510330-1G
2-(2-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(2-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel:
C₉H₅F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24502129 CAS-Nummer: 1824201-60-6 |