Ethyl 2-(2-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510331-1G
APOSPC510331-1GEA
1010
EUR
APOSPC510331-1G
Ethyl 2-(2-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(2-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formel:
C₁₁H₉F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29065895 CAS-Nummer: 1335290-31-7 |