Ethyl 4-(2-Ethoxy-1,1-difluoro-2-oxoethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510333-5G
APOSPC510333-5GEA 1010 EUR
APOSPC510333-5G
Ethyl 4-(2-Ethoxy-1,1-difluoro-2-oxoethyl)benzoate
Ethyl 4-(2-Ethoxy-1,1-difluoro-2-oxoethyl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₄F₂O₄
Molecular Weight: 272,245 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29065894
CAS-Nummer: 924312-34-5