2-(2-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510334-1G
APOSPC510334-1GEA
804
EUR
APOSPC510334-1G
2-(2-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(2-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Molecular Weight: 251,025 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21602517 CAS-Nummer: 1375472-90-4 |