Ethyl 2,2-Difluoro-2-(p-tolyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510337-1G
APOSPC510337-1GEA 397 EUR
APOSPC510337-1G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(p-tolyl)acetate
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(p-tolyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₂
Molecular Weight: 214,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11007729
CAS-Nummer: 131323-06-3