Ethyl 4-(tert-Butyl)-α,α-difluorophenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510339-1G
APOSPC510339-1GEA
916
EUR
APOSPC510339-1G
Ethyl 4-(tert-Butyl)-α,α-difluorophenylacetate
Ethyl 4-(tert-Butyl)-α,α-difluorophenylacetate
Formel:
C₁₄H₁₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11007714 CAS-Nummer: 1027514-13-1 |