2-(3,4-Difluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510341-5G
APOSPC510341-5GEA
1010
EUR
APOSPC510341-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3,4-Difluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11007708 CAS-Nummer: 915030-48-7 |