3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Dimethylamino)-4-fluorophenyl)boronic acid
PC510348-1G
PC510348-5G
PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA
384
EUR
APOSPC510348-1G
APOSPC510348-5G
APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BFNO₂ Molecular Weight: 182.988 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573089 CAS-Nummer: 1186215-34-8 |