Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC510358-100MG
PC510358-1G
PC510358-250MG
APOSPC510358-100MGEA
0
EUR
APOSPC510358-100MG
APOSPC510358-1G
APOSPC510358-250MG
Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Trifluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₈H₇F₃O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31695793 CAS-Nummer: 175676-42-3 |