5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Dimethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5104-1G
APOSPC5104-1GEA
176
EUR
APOSPC5104-1G
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Molecular Weight: 211,00 g/mol Schmelzpunkt: 143…147 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235102 CAS-Nummer: 874289-46-0 |