4-Chlor-2-methyl-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC51040-1G
APOSPC51040-1GEA
353
EUR
APOSPC51040-1G
4-Chlor-2-methyl-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₇ClF₃N Molecular Weight: 245.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272334 CAS-Nummer: 18529-09-4 |