4-Chloro-5,8-difluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC51042-1G
APOSPC51042-1GEA
161
EUR
APOSPC51042-1G
4-Chloro-5,8-difluoroquinoline
4-Chloro-5,8-difluoroquinoline
Formel:
C₉H₄ClF₂N Molecular Weight: 199,585 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407958 CAS-Nummer: 1208626-68-9 |