4-Chloro-2-(trichloromethyl)-6-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC51044-1G
APOSPC51044-1GEA
351
EUR
APOSPC51044-1G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₄Cl₄F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272420 CAS-Nummer: 91991-82-1 |