2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Fluoro-5-(phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5105-1G
APOSPC5105-1GEA
248
EUR
APOSPC5105-1G
2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Schmelzpunkt: 252…256 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235095 CAS-Nummer: 874289-41-5 |