5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-(Cyclohexylcarbmoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5106-1G
APOSPC5106-1GEA 154 EUR
APOSPC5106-1G
5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-(Cyclohexylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₁₃H₁₇BFNO₃
Molecular Weight: 265,088 g/mol
Schmelzpunkt: 164 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235096
CAS-Nummer: 874289-44-8