4-Fluor-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5107-1G
APOSPC5107-1GEA
176
EUR
APOSPC5107-1G
4-Fluor-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₄ Molecular Weight: 212,97 g/mol Schmelzpunkt: 213…215 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235105 CAS-Nummer: 913835-47-9 |