(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (R)-3,4-Difluoro-α-methylbenzyl alcohol

PC51073-1G
APOSPC51073-1GEA 613 EUR
APOSPC51073-1G
(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-ol
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158,145 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (0,5 mm Hg)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863750
CAS-Nummer: 126534-41-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR