4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Benzyloxycarbonylamino)-3-fluorobenzeneboronic acid
PC5108-1G
PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA
139
EUR
APOSPC5108-1G
APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formel:
C₁₄H₁₃BFNO₄ Molecular Weight: 289.067 g/mol Schmelzpunkt: 197…199 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235098 CAS-Nummer: 874290-60-5 |