2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,5-Difluoro-2-iodo-4-nitrobenzene

PC51101-1G PC51101-250MG PC51101-5G PC51101-25G
APOSPC51101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51101-1G APOSPC51101-250MG APOSPC51101-5G APOSPC51101-25G
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₂F₂INO₂
Siedepunkt: 65…67 °C (0,1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20322039
CAS-Nummer: 148388-74-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR