Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 319 EUR
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Formel: C₃H₂FO₂·Na
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21362228
CAS-Nummer: 29548-72-9