2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51105-100MG
PC51105-1G
PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA
143
EUR
APOSPC51105-100MG
APOSPC51105-1G
APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃BrF₃I Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17012838 CAS-Nummer: 1049731-01-2 |