3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulphone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]methyl}benzene
PC51108-1G
APOSPC51108-1GEA
340
EUR
APOSPC51108-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulphone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl trifluoromethyl sulphone
Formel:
C₁₀H₅F₉O₂S Molecular Weight: 360,196 g/mol Schmelzpunkt: 85…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20489423 CAS-Nummer: 434957-15-0 |