2-Fluor-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (2-Fluoro-5-(isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5111-1G
APOSPC5111-1GEA 176 EUR
APOSPC5111-1G
2-Fluor-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
Molecular Weight: 225.03 g/mol
Schmelzpunkt: 200…203 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235103
CAS-Nummer: 874289-49-3