2,4,6-Tris[bromo(fluoro)methyl]-1,3,5-triazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51110-1G
APOSPC51110-1GEA 297 EUR
APOSPC51110-1G
2,4,6-Tris[bromo(fluoro)methyl]-1,3,5-triazine 95%
2,4,6-Tris[bromo(fluoro)methyl]-1,3,5-triazine
Formel: C₆H₃Br₃F₃N₃
Molecular Weight: 413,815 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442115
CAS-Nummer: 402-94-8