3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol, 3-Hydroxy-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC51117-1G
APOSPC51117-1GEA 328 EUR
APOSPC51117-1G
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185667
CAS-Nummer: 1063697-17-5