2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51118-1G
PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA
321
EUR
APOSPC51118-1G
APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃BrFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189884 CAS-Nummer: 1196152-88-1 |