3-Fluoro-4-hydroxypyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoropyridin-4-ol hydrochloride
PC51122-1G
APOSPC51122-1GEA
190
EUR
APOSPC51122-1G
3-Fluoro-4-hydroxypyridine hydrochloride
3-Fluoro-4-hydroxypyridine hydrochloride
Formel:
C₅H₄FNO·ClH Molecular Weight: 149,551 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442154 CAS-Nummer: 1309602-71-8 |