2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-5-hydroxy-3-picoline, 2-Fluoro-5-methylpyridin-3-ol
PC51125-500MG
APOSPC51125-500MGEA 157 EUR
APOSPC51125-500MG
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-hydroxy-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆FNO
Molecular Weight: 127.116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16611070
CAS-Nummer: 1184172-53-9