2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-4-methylpyridin-3-ol, 2-Fluoro-5-hydroxy-4-picoline
PC51126-1G
APOSPC51126-1GEA
161
EUR
APOSPC51126-1G
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylpyridine
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611074 CAS-Nummer: 1227577-18-5 |