5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-methoxypyridin-4(1H)-one, 5-Fluoro-4-hydroxypyridin-2-yl methyl ether, 5-Fluoro-2-methoxypyridin-4-ol
PC51127-1G
APOSPC51127-1GEA
575
EUR
APOSPC51127-1G
5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆FNO₂ Molecular Weight: 143,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189883 CAS-Nummer: 51173-14-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |