5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile, 5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide
PC51137-25G
APOSPC51137-25GEA
148
EUR
APOSPC51137-25G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄BrClFN Molecular Weight: 248.479 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23166759 CAS-Nummer: 1426290-08-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |