2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51142-1G
PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA
145
EUR
APOSPC51142-1G
APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel:
C₉H₄BrF₃O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD23166760 CAS-Nummer: 1426290-11-0 |