3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl propyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-propoxy-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-propoxybenzene
PC51145-1G
APOSPC51145-1GEA
60.9
EUR
APOSPC51145-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl propyl ether
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl propyl ether
Formel:
C₁₁H₁₀F₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28396341 CAS-Nummer: 1420977-70-3 |