4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-5-fluorophenol, 4-Fluorosalicylonitrile
PC51150-5G
APOSPC51150-5GEA
150
EUR
APOSPC51150-5G
4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₄FNO Molecular Weight: 137,111 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185487 CAS-Nummer: 186590-01-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |