2,6-Difluoro-4-hydroxybenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
PC51152-1G
APOSPC51152-1GEA
40.6
EUR
APOSPC51152-1G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzyl alcohol 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆F₂O₂ Schmelzpunkt: 160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040173 CAS-Nummer: 438049-36-6 |