3,4-Dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazine
PC51155-1G
APOSPC51155-1GEA
0
EUR
APOSPC51155-1G
3,4-Dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine 97%
3,4-Dihydro-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₉H₈F₃NO Molecular Weight: 203,161 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08544345 CAS-Nummer: 347-40-0 |