2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51175-1G
PC51175-250MG
PC51175-5G
APOSPC51175-1GEA
0
EUR
APOSPC51175-1G
APOSPC51175-250MG
APOSPC51175-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23703636 CAS-Nummer: 1429321-84-5 |