5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5119-1G
APOSPC5119-1GEA
176
EUR
APOSPC5119-1G
5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diboronic acid 98%
5-(Trifluoromethyl)benzene-1,3-diboronic acid
Formel:
C₇H₇B₂F₃O₄ Molecular Weight: 233,745 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235085 CAS-Nummer: 913835-35-5 |