2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51200-1G
PC51200-250MG
APOSPC51200-1GEA
0
EUR
APOSPC51200-1G
APOSPC51200-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-4-hydroxypyridine
Formel:
C₆H₅F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18820876 CAS-Nummer: 501125-75-3 |